Learn More
Fisherbrand™ Frasco de cuello ancho de HDPE de 1 l
29.45 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
31.86 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
31.86 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
Descripción
- Se suministra con tapón de polipropileno a prueba de manipulación
- Color: Transparente
- Patrón Winchester
- Sin aprobación
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | A prueba de manipulación |
Altura (métrico) | 210 mm |
Capacidad (métrico) | 1 l |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | 4 |
Anchura (métrico) | 100 |
Certificaciones/conformidad | Probado y certificado para cumplir las normas UN para el transporte seguro de materiales peligrosos |