Learn More
Fisherbrand™ Agitador de rodillos para frascos y tubos, velocidad variable de 5 a 80 rpm, pantalla digital
El rodillo delgado y compacto es capaz de hacer rodar tubos o frascos botellas de distintos tamaños.
Marca:  Fisherbrand™
1010.92 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.75900kg
Código de producto. 15376617
  • 1370.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Velocidad regulable para múltiples aplicaciones
  • Unidad apilable para ahorrar espacio en la mesa de trabajo
  • Resistente al CO2, control remoto opcional para funcionar mientras esté en una estufa microbiológica o en una vitrina de bioseguridad
  • Intervalo de velocidad: De 0,5 a 80 rpm
  • Temperatura ambiente: De 4 °C a 60 °C
  • Seis rodillos de serie, hasta 11
  • Modo continuo
  • Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz
  • Intervalo de temporización: De 0 a 999 min o funcionamiento continuo
  • Tubos o frascos disponibles máx.: Frascos de 120 mm; tubos
  • Nuevo peso:  6,5 Kg
Especificaciones
Especificaciones
6,5 kg
De 4 °C a 60 °C
402 x 360 x 72 mm
6 rodillos estándar, ampliable hasta 11
De 0,5 rpm a 80 rpm
10 W
≤ 95%
Certificados
Ver productos accesorios