Learn More
Corning™ Bottle Top Dispensers
Corning™ Bottle Top Dispensers are volumetric instruments designed for convenient and safe dispensing of liquids with no loss of reagent.
401.56€ - 686.74€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador para la parte superior de los frascos |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
Color | Gris, naranja |
Densidad | 2,2 g/cm3 |
Material | Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16892080
|
Corning™
6840 |
De 0,25 a 2,5 ml |
401.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16802090
|
Corning™
6841 |
De 0,5 a 5 ml |
401.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16812090
|
Corning™
6842 |
De 1 a 10 ml |
401.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16822090
|
Corning™
6843 |
De 2,5 a 25 ml |
494.68€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16832090
|
Corning™
6844 |
De 5 a 50 ml |
581.98€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16842090
|
Corning™
6845 |
De 10 a 100 ml |
686.74€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Accurate and reproducible volume setting
- 360° rotatable valve block for convenient dispensing with tough bottle connections
- Convenient 3-position discharge tube for dispensing, sample recovery, and emptying
- Unique drip-free system to increase safety at work
- Easy disassembly for cleaning
- Easy in-lab calibration with built-in recalibration mechanism
Especificaciones
Dispensador para la parte superior de los frascos | |
Gris, naranja | |
Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Frascos de vidrio y plástico | |
No estéril | |
De 1 °C a 40 °C | |
≤ 500 mm2/s |
ISO 8655 | |
2,2 g/cm3 | |
Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes | |
Herramienta de calibración, juego de adaptadores roscados (4 tamaños), tubo de succión telescópico, manual de instrucciones, certificado de rendimiento | |
De 33,8° a 104 °F | |
≤ 500 mbar | |
3 años |