Learn More
B2M™ Cepillos para frascos
Limpia todo tipo de frascos y tubos. Los cepillos de frascos B2M™ están disponibles con cerdas de seda, nailon o pelo de cabra para toda la gama de usos. Hay disponibles varios estilos y tamaños de cepillos para una limpieza efectiva de receptáculos de cualquier tamaño o tipo.
32.86€ - 98.21€
Código de producto | Marca | Diámetro de la cerda (métrico) | Longitud del mango (métrico) | Longitud del cepillo (métrico) | Tipo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la cerda (métrico) | Longitud del mango (métrico) | Longitud del cepillo (métrico) | Tipo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12038768
|
B2M™
10158 |
15 mm | 300 mm | 100 mm | Extremo de retorno |
43.60€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11788612
|
B2M™
10783 |
50 mm | 270 mm | 100 mm | Extremo de fresado |
60.71€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12028768
|
B2M™
10151 |
13 mm | 500 mm | 100 mm | Extremo de retorno |
60.55€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12004887
|
B2M™
10136 |
10 mm | 400 mm | 100 mm | Punta de algodón |
71.23€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12094877
|
B2M™
10223 |
5 mm | 500 mm | 100 mm | Sin punta |
51.15€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12048758
|
B2M™
10086 |
18 mm | 250 mm | 110 mm | Extremo de retorno |
38.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12058758
|
B2M™
10091 |
30 mm | 250 mm | 110 mm | Extremo de retorno |
34.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12068768
|
B2M™
10131 |
10 mm | 300 mm | 110 mm | Extremo de retorno |
45.63€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12048768
|
B2M™
10170 |
18 mm | 300 mm | 110 mm | Punta de algodón |
66.46€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12058768
|
B2M™
10174 |
20 mm | 300 mm | 110 mm | Extremo de retorno |
46.11€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11748592
|
B2M™
10088 |
25 mm | 260 mm | 110 mm | Extremo de retorno |
38.53€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12068758
|
B2M™
10089 |
25 mm | 600 mm | 110 mm | Extremo de retorno |
56.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11768632
|
B2M™
10781 |
50 mm | 400 mm | 120 mm | Punta de cerdas unidas |
72.86€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11788592
|
B2M™
10020 |
50 mm | 500 mm | 120 mm | Punta de cerdas unidas |
65.03€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12018768
|
B2M™
10237 |
10 mm | 235 mm | 50 mm | Sin extremo |
32.86€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12008768
|
B2M™
10230 |
7 mm | 400 mm | 60 mm | Sin extremo |
41.82€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12088758
|
B2M™
10120 |
8 mm | 300 mm | 75 mm | Extremo de retorno |
45.69€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12038758
|
B2M™
10084 |
12 mm | 190 mm | 80 mm | Extremo de retorno |
33.55€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12078758
|
B2M™
10095 |
50 mm | 440 mm | 90 mm | Extremo de retorno |
73.56€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11798592
|
B2M™
10722 |
55 mm | 450 mm | 90 mm | 2 mechas |
98.21€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Tres opciones de cerdas:
- Cerdas de seda blanco para limpieza general
- Las cerdas de nailon son muy resistentes para su uso con sustancias agresivas
- Las cerdas de pelo de cabra son muy suaves para la limpieza de objetos delicados
- Gran variedad de estilos de punta, entre las que se incluyen: puntas de cerdas blandas unidas, de 2 mechas, de algodón y con carcasa
- Para la limpieza de todo tipo de recipientes: tubos, buretas, bolas y frascos
Especificaciones
Cepillo para frascos | |
10 paq. |