Learn More
Fisherbrand™ Embudo de tallo corto de vidrio sódico-cálcico
Fabricado con vidrio de sódico-cálcico. El embudo de tallo corto de vidrio de sódico-cálcico Fisherbrand™ es menos probable que se atasque al canalizar sustancias más gruesas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Descripción
- Fabricados con vidrio sodocálcico.
- Embudo de tallo corto
- Menos propenso a obstruirse al canalizar sustancias más gruesas.
Especificaciones
80mm | |
Vidrio sodocálcico | |
Ideal para aplicaciones de filtrado en el laboratorio |
9mm | |
140 mm | |
85mm |