Learn More
Kimble Chase™ Vial Shell de vidrio de borosilicato
Use Kimble™ Borosilicate Glass Shell Vials for storage of dry contents.
37.70€ - 248.00€
Especificaciones
Color | Clear |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal for Storing Dry Products |
Tipo | Shell Vial |
Graduated | Yes |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10052582
|
Kimble Chase™
60931-12 |
2 ml |
248.00€
paquete de 1440 |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11873133
|
Kimble Chase™
60931-12 |
2 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Use Kimble™ Borosilicate Glass Shell Vials for storage of dry contents.
- Straight-sided
- Clear N-51A borosilicate glass
- Without caps
Especificaciones
Clear | |
Ideal for Storing Dry Products | |
Yes |
Borosilicate Glass | |
Shell Vial |