Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos n.º 1 de vidrio borosilicatado
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los cubreobjetos rectangulares de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ están disponibles en una gran variedad de tamaños. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05220kg
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
- Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
- Sin burbujas ni desperfectos
Especificaciones
Cubreobjetos | |
Vidrio sodocálcico | |
26 mm | |
200/paq. |
Rectángulo | |
22 mm | |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |