Learn More
Quickfit™ Conjunto de destilación Markham de vidrio borosilicato
El conjunto de destilación Markham de vidrio de borosilicato QuickFit™ se utiliza para pruebas de ácidos grasos volátiles y se puede utilizar para llevar a cabo un gran número de destilaciones en sucesión rápida
Marca:  Quickfit™ 46MC
Detalles adicionales : Peso : 2.75000kg
Código de producto. 12498786
  • 477.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Cumple con BS1428: Parte B2
  • Permite realizar un gran número de destilaciones en sucesión rápida
  • Incluye el cuerpo de destilador Markham, el condensador Liebig y la pinza de unión
  • El destilador cuenta con un recipiente evaporador encerrado en una camisa de vapor
  • Cuando se conecta a un suministro de vapor adecuado, el vapor pasa a través de la muestra para promover la destilación
  • Cuando se apaga el suministro de vapor, el aparato succiona automáticamente cualquier residuo en el recipiente, preparándose así para la siguiente determinación
Especificaciones
Especificaciones
Permite realizar un gran número de destilaciones en sucesión rápida
Conjunto de destilación Markham
Vidrio de borosilicato
BS 1428: Parte B2
Certificados
Ver productos accesorios