Learn More
DWK Life Sciences Vaso de precipitado de perfil bajo de vidrio borosilicatado de alta resistencia con boquilla
Catalog Number p-8000670
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 ml
Exactitud ± 5 %
Capacidad (imperial) 20.28 oz.
Diámetro exterior (imperial) 3.42 in.
Diámetro exterior (métrico) 8.7 cm
Capacidad (métrico) 600 ml
Material Vidrio borosilicatado
Para utilizar con (aplicación) Para la medición y la mezcla de líquidos
Intervalo de graduación De 50 a 500 ml
Altura (imperial) 4.8 in.
Altura (métrico) 12.2 cm
Incluye Boquilla
Incrementos 50 ml
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad Unidad
Tipo Vaso de precipitados Griffin de perfil bajo
Graduated
Certificaciones/conformidad ASTM E960
Scale Báscula blanca doble
Modelo Grifo