Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapones huecos de fondo plano hexagonales de vidrio de borosilicato
Para el cierre seguro de matraces, frascos, tubos y otros aparatos de laboratorio. Los tapones huecos de fondo plano Lenz Laborglasinstrumente™ con placa hexagonal se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400329
Detalles adicionales : Peso : 0.26000kg
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños del cono
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Paso | |
10/paq. | |
Tamaño de rosca: Cono NS 29/32 |
Tapón hueco | |
Vidrio de borosilicato |