Learn More
Fisherbrand™ Probetas graduadas de vidrio borosilicatado
Mida líquidos con probetas graduadas de vidrio con escala de cerámica azul. Probeta graduada de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con base hexagonal y boquilla
12.70€ - 48.50€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11547702
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 1 ml |
12.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11557702
|
Fisherbrand™
|
250 mL | 2 mL |
22.10€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11537702
|
Fisherbrand™
|
50 mL | 1 ml |
15.75€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11587702
|
Fisherbrand™
|
2000 ml | 20 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11577702
|
Fisherbrand™
|
1000 mL | 10 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11527702
|
Fisherbrand™
|
25 mL | 0,5 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11517702
|
Fisherbrand™
|
10 mL | 0,2 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11507702
|
Fisherbrand™
|
5 mL | 0,1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11567702
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 5 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduados en cerámica azul
- Vidrio de borosilicato
- Base hexagonal
- Con boquilla
- Código de pedido individual en cada producto
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Cerámica azul |