Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frasco lavador de gases de vidrio borosilicatado sin cabezal
Proporcionan un método barato pero efectivo para el lavado y secado de gases. Los frascos de lavado de gas sin cabezal Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
22.15€ - 31.06€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo | Frasco para lavado de gases sin cabezal |
Incluye | Toma |
Junta cónica estándar | NS 29/32 |
Altura (métrico) | 200 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10548681
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515037 |
100 mL |
22.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10444491
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515049 |
250 mL |
24.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10130391
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515058 |
500 mL |
31.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Acc. to DIN 12596, without head
- With socket NS 29/32
- Available in a range of capacities
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Toma | |
200 mm | |
1 Paq. |
Frasco para lavado de gases sin cabezal | |
NS 29/32 | |
DIN 12463 |