Learn More
BRAND™ Embudo de vidrio de borosilicato
Fabricados con vidrio de borosilicato. El embudo de vidrio de borosilicato BRAND™ incluye un borde superior pulido al fuego o esmerilado. El tubo corto proporciona una filtración óptima. En ángulo de 60 °C.
Marca:  BRAND™ 145507
4.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10797661
  • 5.83€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Borde superior pulido al fuego o esmerilado.
  • El tubo corto proporciona una filtración óptima.
  • En ángulo de 60 °C.
Especificaciones
Especificaciones
40 mm
Vidrio de borosilicato
40 mm
6 mm
60°