Learn More
BRAND™ Embudo de vidrio de borosilicato
Fabricados con vidrio de borosilicato. El embudo de vidrio de borosilicato BRAND™ incluye un borde superior pulido al fuego o esmerilado. El tubo corto proporciona una filtración óptima. En ángulo de 60 °C.
Marca:  BRAND™ 145540
10.01 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10263631
  • 17.90€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Borde superior pulido al fuego o esmerilado.
  • El tubo corto proporciona una filtración óptima.
  • En ángulo de 60 °C.
Especificaciones
Especificaciones
100 mm
Vidrio de borosilicato
100 mm
10 mm
60°