Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa con brida plana, 4 bocas con esmerilado normalizado, con bocas laterales (NS): 3 x 29/32 en ángulo, boca central: NS 29/32
La tapa de un recipiente con brida plana no sólo se emplea como cierre, sino también, debido a sus bocas de vidrio esmerilado normalizado, para la combinación con otras piezas esmeriladas intercambiables (p. ej., embudos de decantación, varillas agitadoras, etc.).
Marca:  DWK Life Sciences 243925801
Detalles adicionales : Peso : 0.89100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10190151
  • 323.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
  • Con un cuello medio: 29/32 y tres cuellos laterales (esmerilados estándar): 3 × 29/32 paralelo
  • Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
DN 150
Procesos químicamente y termalmente exigentes; trabajo seguro bajo presión o vacío
1/paq.
Vidrio de borosilicato 3.3
3 × NS 29/32 en ángulo
NS 29/32