Learn More
Sistema de filtración de vidrio de borosilicato
Ideal para microbiología y preparación de disolventes para HPLC
Marca: Pyrex 5809/KIT
426.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.83600kg
Descripción
- Para usar con membranas con diámetro de 47 mm
- Disco sinterizado de porosidad de grado 3 de vidrio de borosilicato para sujetar la membrana
- Conjunto completo que consta de cuatro componentes. Embudo con capacidad de 300 ml, base de soporte con disco sinterizado y conexión de vacío con toma 40/38, matraz cónico de 1000 ml apto para su uso en condiciones de vacío con cono 40/38, clip de retención de metal
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Cada componente también está disponible por separado
Especificaciones
vacío | |
Vidrio de borosilicato | |
Vidrio de borosilicato | |
Sistema de filtración | |
47 mm |
Vidrio de borosilicato | |
Microbiología y preparación de disolventes para HPLC | |
Paquete de 1 | |
1000 mL |