Learn More
Pyrex™ Matraces de destilación de vidrio de borosilicato
Cumple con muchos requisitos del método de prueba ASTM. Los matraces de destilación de vidrio de borosilicato Pyrex™ requieren el uso de un termómetro calibrado para una inmersión de 76 mm.
Marca:  Pyrex™ 1290/06M
983.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Código de producto. 15567680
  • 1035.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cumple con ASTM E133 y E1405
  • Para la destilación de productos derivados del petróleo
  • 1290/04M cumple con los requisitos para los métodos de prueba ASTM D86, D233, D447, D801, D802
  • 1290/06M cumple con los requisitos para el método de prueba ASTM D447
  • Brazo lateral inclinado a 75° con respecto al eje vertical
  • Para su uso con termómetros calibrados para inmersión de 76 mm
  • La longitud del brazo lateral es de 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
ASTM E133, E1405
250 ml
Destilación de productos derivados del petróleo
100 mm
6 mm
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
215 mm
86 mm