Learn More
Pyrex™ Matraces de destilación de vidrio de borosilicato
Cumple con muchos requisitos del método de prueba ASTM. Los matraces de destilación de vidrio de borosilicato Pyrex™ requieren el uso de un termómetro calibrado para una inmersión de 76 mm.
Marca: Pyrex™ 1290/04M
210.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.74000kg
Descripción
Cumple con muchos requisitos del método de prueba ASTM. Los matraces de destilación de vidrio de borosilicato Pyrex™ requieren el uso de un termómetro calibrado para una inmersión de 76 mm.
- Cumple con ASTM E133 y E1405
- Para la destilación de productos derivados del petróleo
- 1290/04M cumple con los requisitos para los métodos de prueba ASTM D86, D233, D447, D801, D802
- 1290/06M cumple con los requisitos para el método de prueba ASTM D447
- Brazo lateral inclinado a 75° con respecto al eje vertical
- Para su uso con termómetros calibrados para inmersión de 76 mm
- La longitud del brazo lateral es de 100 mm
Especificaciones
ASTM E133, E1405, IP 123 | |
125 ml | |
Destilación de productos derivados del petróleo | |
100 mm |
7 mm | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex | |
214 mm | |
69 mm |