Learn More
Fisherbrand™ Cristalizador de vidrio de borosilicato sin boquilla
Utilice el cristalizador de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ sin boquilla para realizar cristalizaciones.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Sin boquilla
- Peso: 0,8kg
Especificaciones
300 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Placa de evaporación |