missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ Celdas de colorimetría de vidrio de borosilicato
Celdas fusionadas de precisión
Marca: Lovibond™ 656130
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Disponible en una amplia gama de dimensiones y trayectorias ópticas, fabricada con vidrio óptico de los más altos estándares. Nota: Para instrumentos equipados con una unidad de calefacción y siempre que las celdas estén sometidas a un choque térmico, se recomienda utilizar celdas de borosilicato.
Series: Borosilicato W600
Especificaciones
Celda de colorimetría | |
Instrumentos modelo FS, PFXi-880, 950 y 995 con muestras calentadas (hasta 100 °C) | |
Vidrio de borosilicato | |
13,33 cm |