missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ Borosilicate Glass Color Coded Serological Pipets

Marca:  Kimble Chase™ 37034A2110

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

Código de producto. 11868472

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Borosilicate Glass
0.1 mL
±0.02 mL
2 mL
Serological Pipette
Yes
6/Cs.
Green
350 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales