Learn More
Kimble Chase™ Columna de cromatografía de vidrio de borosilicato con conjunto de llave de paso de PTFE
Marca: Kimble Chase™ 17800-19500
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
19 mm | |
Cromatografía de intercambio de iones | |
1 unidad | |
135 ml | |
Vidrio de borosilicato |
De 0 a 100 °C | |
Columna para cromatografía | |
Tipo I | |
500 mm | |
Con conjunto de llave de paso de PTFE |