Learn More
Robu™ Embudos con filtro Buchner de vidrio de borosilicato
Marca:  Robu™ 21122
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10498142
  • 56.97€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
65 mm
10 mm
56 mm
65 mm
Embudo de filtración Buchner
125 ml
Vidrio de borosilicato
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis
2