Learn More
Robu™ Embudos con filtro Buchner de vidrio de borosilicato
Marca:  Robu™ 21505
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10491412
  • 64.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
40mm (DE); 36mm (DI)
10 mm
53 mm
40 mm
Embudo de filtración Buchner
50 ml
Vidrio de borosilicato
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis
5