Learn More
Robu™ Embudos con filtro Buchner de vidrio de borosilicato
Marca:  Robu™ 21752
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10489301
  • 44.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
52mm (DE); 48mm (DI)
10 mm
50 mm
52 mm
Embudo de filtración Buchner
75 ml
Vidrio de borosilicato
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis
2