Learn More
Robu™ Embudos con filtro Buchner de vidrio de borosilicato
Marca: Robu™ 21404
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Especificaciones
190mm (DE); 180mm (DI) | |
30 mm | |
206 mm | |
190 mm | |
Embudo de filtración Buchner |
4000 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis | |
4 |