Learn More
Laboratory Sales™ Vial para capsular de frasco de vidrio de borosilicato
Frasco de vidrio de borosilicato transparente con parte superior de estilo para encapsular. El vial para capsular de frasco de vidrio de borosilicato Laboratory Sales™ es perfectamente adecuado para almacenar contenido de forma segura con un cierre hermético.
Marca: Laboratory Sales™ 700000
108.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Ideal para almacenar contenido de forma segura con tapones con septos o sólidos.
- Transparente para ver el contenido.
Especificaciones
15 mm | |
2 ml | |
33 mm |
Vidrio de borosilicato | |
466 | |
466/Paq. |