Learn More
Quickfit™ Condensadores de aire
Condensadores sencillos para la condensación de materiales con puntos de ebullición por encima de 150 °C.
Marca: Quickfit™ C2/12
23.37 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Son sencillas, pero eficaces
- Columna normal
- Toma de tierra
- Juntas cónicas
Especificaciones
Tamaño de conector 19/26 | |
Condensador de aire | |
Vidrio de borosilicato |
19/26 | |
Unidad | |
150 mm |