Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubos de ensayo 3.3 de vidrio borosilicatado
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble Chase™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
Marca: DWK Life Sciences A607512001011
22.69 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.49500kg
Descripción
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
- Disponibles con o sin bordes
- Fondo redondo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tubo de ensayo reutilizable | |
DIN 12395 | |
Tubo de ensayo | |
Vidrio de borosilicato | |
100/paquete | |
Esterilizable en autoclave |
12 mm | |
Fondo redondo, Cuello Recto | |
75 mm | |
No | |
No |