Learn More
Eterato de trifluoruro de boro, aproximadamente 48 % BF3, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
42.90€ - 127.00€
CAS | 109-63-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H10BF3O |
Peso molecular (g/mol) | 141.93 |
Número MDL | MFCD00013194 |
Clave InChI | KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Boron trifluoride ethyl ether |
PubChem CID | 8000 |
Nombre IUPAC | etoxietano; trifluoroborano |
SMILES | FB(F)F.CCOCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10304034
|
Thermo Scientific Acros
427111000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
42.90€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10396814
|
Thermo Scientific Acros
427118000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
127.00€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de LewisIdentificadores de productos químicos
109-63-7 | |
141.93 | |
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N | |
8000 | |
FB(F)F.CCOCC |
C4H10BF3O | |
MFCD00013194 | |
Boron trifluoride ethyl ether | |
etoxietano; trifluoroborano |
Especificaciones
Boron trifluoride etherate | |
109-63-7 | |
Incoloro a amarillo pajizo | |
126.0°C | |
C4H10BF3O | |
1.3429 to 1.3449 | |
15, 1352 | |
Boron trifluoride ethyl ether | |
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N | |
etoxietano; trifluoroborano | |
8000 | |
141.93 | |
Líquido |
ca. 48% BF3 | |
-60.0°C | |
1.1200g/mL | |
58°C | |
(C2H5)2O·BF3 | |
MFCD00013194 | |
1.12 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether | |
FB(F)F.CCOCC | |
141.93 | |
1.89 mPa.s (20°C) | |
ca. 48% BF3 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas, en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Enguajar
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-689-8
- Boron trifluoride etherate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.