Learn More
Ácido bórico, 99,99 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757401
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
ácido bórico
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
ácido bórico
OB(O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Boric acid
Color Blanco
Nombre de nota Extra Pure
Punto de fusión 169,0 °C
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Cantidad 100 g
Fórmula lineal H3BO3
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Índice Merck 15, 1339
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 49,5 g/l (20 °C). Otras solubilidades: 1 g/18 ml de alcohol frío, 1 g/6 ml de alcohol hirviendo, 1 g/4 ml de glicerol, NaCl, LiCl, los ácidos minerales disminuyen la solubilidad; KNO3, K2SO4, KCl, NaNO3 y Na2SO4 aumentan la solubilidad.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.