Learn More
Ácido bórico, 99,5 %, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas, Thermo Scientific Chemicals
67.79 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico, ácido de Lewis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Boric acid |
Color | Blanco |
Nombre de nota | DNAse, RNAse and Protease Free |
Punto de fusión | de 169,0 °C |
Metales pesados (como Pb) | 50 ppm máx. |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Cantidad | 1kg |
Fórmula lineal | H3BO3 |
Forma física | Polvo |
Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |