Learn More
Complejo borano-N,N-dietilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Borane-N, N-diethylaniline complex |
Punto de fusión | -30°C to 27°C |
Color | Incoloro a ámbar |
Densidad | 0.9200g/mL |
Temperatura de inflamación | 63°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5N(C2H5)2·BH3 |
Índice de refracción | 1.5245 to 1.5265 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Borane-N,N-diethylaniline complex
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.