Learn More
Complejo de metilsulfuro de borano, solución de 2 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 185078000
Detalles adicionales : CAS : 13292-87-0 Peso : 0.68000kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónEspecificaciones
Borane-methyl sulfide complex | |
2M Solution in Tetrahydrofuran | |
C2H9BS | |
MFCD00013189 | |
04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50 | |
15, 1336 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethyl ether, tetrahydrofurane, hexane,, toluene, methylene chloride and other aprotic, solvents | |
B.CSC | |
75.96 | |
75.95 | |
0.85 | |
−17°C |
De incoloro a amarillo | |
13292-87-0,109-99-9,75-18-3 | |
(CH3)2S·BH3 | |
1.80 to 2.20M | |
0.8500g/mL | |
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms | |
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N | |
boro; metilsulfanilmetano | |
9833925 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
800 mL | |
Solución |
Sicherheit und Handhabung
- Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in tetrahydrofuran
Signalwort
- Peligro
Gefahrenkategorie
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Gefahrenhinweis
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Sicherheitshinweis
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación