Learn More
Complejo de dimetilsulfuro de borano, solución 2 M en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 186968000
Informations supplémentaires : CAS : 13292-87-0 Peso : 0.68480kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónSpécification
Borane dimethyl sulfide complex | |
800 mL | |
(CH3)2S·BH3 | |
7°C | |
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms | |
B.CSC | |
75.96 | |
75.95 | |
0.856 |
13292-87-0,108-88-3 | |
C2H9BS | |
MFCD00013189 | |
15,1336 | |
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N | |
boro;metilsulfanilmetano | |
9833925 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
0.8560g/mL |
Sécurité et traitement
- Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in Toluene
Mention d'avertissement
- Peligro
Catégorie de danger
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Mention de danger
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Conseils de prudence
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P223-Evitar el contacto con el agua.