Learn More
Bohlender™ Barras de agitación magnética con anillo de pivote BOLA™
Barras de agitación magnética con revestimiento de PTFE con anillo de pivote.
Marca: Bohlender™ C354-08
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5)
- Forma cilíndrica con anillo de pivote
- Resistencia química universal
Especificaciones
5 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Núcleo magnético con anillo de pivote | |
Cilíndrico |
0,6 in | |
0,2 in | |
15 mm |