Learn More
Bohlender™ Barras de agitación magnética con anillo de pivote BOLA™
Barras de agitación magnética con revestimiento de PTFE con anillo de pivote.
Marca: Bohlender™ C354-17
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5)
- Forma cilíndrica con anillo de pivote
- Resistencia química universal
Especificaciones
6 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Núcleo magnético con anillo de pivote | |
Cilíndrico |
1,2 in | |
0,24 in | |
30 mm |