Learn More
Velp Scientifica™ BOD Sensor BOD Analysis
Innovative, mercury-free and extremely reliable solution for BOD analysis (Biochemical Oxygen Demand)
1560.00€ - 2750.00€
Especificaciones
Tipo | Análisis de DBO (demanda bioquímica de oxígeno) |
---|---|
Tipo de pantalla | Digital |
Batería, tipo | CR 2430 |
Tipo de conexión | Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB |
Material | Tecnopolímero |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17123174
|
Velp Scientifica™
SA10200136 |
Sensor de DBO (seis) (con pilas y trampas de KOH), estación de agitación, seis posiciones 230 V/50 Hz (con barras de agitación y frascos) |
1560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17133174
|
Velp Scientifica™
SA10200137 |
Sensor de DBO (diez) (con pilas y trampas de KOH), estación de agitación, diez posiciones 230 V/50 Hz (con barras de agitación y frascos) |
2750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- A simple and easy way for monitoring the microorganisms’ activity in water samples with extremely reliable results.
- The BOD measures change in gas pressure between the beginning to the end of the analysis and give a result expressed in mg/L
- Measurement on scales of 90, 250, 600 and 999 ppm BOD
- Higher values can be measured by diluting the sample
- Fits directly on the bottle containing the sample
- Automatically stores 5 BOD values at 24-hour intervals
- Enables analysis to continue over the weekend
- Results directly readable at any time, even after five days
- Direct readout in mg/L (ppm)
- Compact stirring stations
- Models with stirring stations offer VELP stirring quality
- IP 54 protection against particle and liquid ingress
- Class 3 IEC 1010 conformity
Especificaciones
Análisis de DBO (demanda bioquímica de oxígeno) | |
CR 2430 | |
Tecnopolímero | |
Volumen del frasco: 500 mL | |
25 meses |
Digital | |
Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB | |
500/2000 Mbar (hPa) | |
Análisis de DBO (demanda bioquímica de oxígeno) |