Learn More
Brady™ Kit de impresora de etiquetas BMP51, EU
Multi-featured portable label maker for quickly making labels on the go. Brady™ BMP51 Label Printer Kit includes a built-in cutter and uses easy, top-loading cartridges. EU plug.
520.00€ - 1121.84€
Especificaciones
Tipo de producto | Label Printer |
---|---|
Tipo de pantalla | Monocolor LCD |
Anchura (métrico) | 115 mm |
Fondo (métrico) | 225 mm |
Capacidad de color | Monochrome |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Tipo de software | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Tipo de software | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11992722
|
Brady™
710894 |
255 mm | 115 mm | LabelMark, CodeSoft |
520.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11902732
|
Brady™
710896 |
90 mm | 115 mm | LabelMark |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11972732
|
Brady™
710932 |
90 mm | 115 mm | Codesoft, LabelMark |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Cintas resistentes a las condiciones extremas• Con pack batería
Especificaciones
Label Printer | |
115 mm | |
Monochrome | |
48 MB - up to 25,000 labels | |
300 dpi | |
1 Ea. |
Monocolor LCD | |
225 mm | |
Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian (Bokmål), Portuguese, Spanish, Swedish | |
25.4 mm/sec. | |
USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi |