Learn More
Fisherbrand™ Microbarras agitadoras de PTFE amarillo
Use when quick visual identification is highly important. Fisherbrand™ Color-coded Micro PTFE Stir Bar is available in three colors: blue, red, and yellow.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11517193
  • 15.60€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Microbarras de agitación octogonales codificadas por colores
  • Para uso donde la identificación tiene suma importancia
  • Nota: Los revestimientos de PTFE con color no son tan inertes como el PTFE puro
Especificaciones
Especificaciones
1,5 mm
Azul
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Micro
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
5/Paq.
15 mm