Learn More
3M™ Blue Protective Coverall 4532+
127.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- Repelencia líquida única con tratamiento de material resistente al aceite y al alcohol
- SSMMS de varias capas suave y fuerte de 52 gsm para un rendimiento fuerte
- Fabricada con SSMMS muy transpirable no tejido para una liberación eficaz de calor corporal y humedad y reducción del estrés por calor
- Capucha de 3 paneles, panel de refuerzo triangular reforzado, cremallera de 2 vías y solapa estanca con cinta sellable, espalda y tobillos elásticos para una mayor libertad de movimiento
- El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
- Resistencia a partículas nucleares EN 1073-2 se mantienen las partículas nucleares
- Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mejor ajuste y libertad de movimiento
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 2XL |
Material | SSMMS no tejido |
Color | Azul |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de manguito | Tejido |
Tipo de tapón | Cremallera de 2 vías |
Certificaciones/conformidad | CE categoría III, partículas radioactiva EN 1073-2, propiedades electrostáticas EN 1149-5, EN 13034: 2005 + A1: 2009 Tipo 6 salpicadura de líquido, EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Tipo 5 partículas nocivas |
Tamaño del tórax (métrico) | De 115 a 124 cm |
Altura (métrico) | De 186 a 194 cm |