Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Blue Carrier™ Protein
Prepare inmunógenos efectivos de forma sencilla con la hemocianina altamente soluble extraída de un molusco y un completo kit para la conjugación hapteno-proteína portadora.
262.00€ - 375.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 4 °C. Se envía con hielo. |
---|---|
Descripción | Proteína Blue Carrier Imject |
Línea de productos | Imject™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11814071
|
Thermo Scientific™
77130 |
Proteína Blue Carrier Imject | 100 mg |
262.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11884035
|
Thermo Scientific™
77660 |
Proteína Blue Carrier Imject | 500 mg |
375.00€
500 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
La proteína Thermo Scientific™ Blue Carrier es una hemocianina altamente soluble extraída de un molusco y preparada en distintos tamaños y en un completo kit para la conjugación hapteno-proteína portadora con carbodiimida (mediada por EDC) mediante grupos amino y carboxilo.
La proteína Blue Carrier es un preparado purificado de hemocianina de Concholepas concholepas (CCH). Esta proteína de gran tamaño muestra, en gran medida, las mismas propiedades inmunogénicas que la conocida proteína portadora hemocianina de lapa californiana (KLH). Sin embargo, su mayor solubilidad proporciona más flexibilidad en los protocolos de preparación de inmunógenos, lo que posibilita un intervalo más amplio de condiciones de pH y tampón para la conjugación de péptidos, proteínas y otros haptenos mediante entrecruzadores clásicos como glutaraldehído, Sulfo-SMCC y EDC.Características destacadas:
Paquetes prácticos: puede elegir entre proteína Blue Carrier liofilizada o un kit completo de conjugación mediante EDC.
Conjugación de alto rendimiento: cada molécula de CCH contiene cientos de aminas primarias disponibles para la unión a haptenos mediante entrecruzadores EDC o ésteres NHS.
Calidad validada: la proteína portadora inmunogénica se ha purificado especialmente para asegurar una solubilidad y estructura química uniformes con el fin de lograr un rendimiento homogéneo.
Mayor solubilidad: su mayor solubilidad en comparación con la KLH permite usar la proteína Blue Carrier en un abanico más amplio de protocolos de conjugación para adaptarse a haptenos menos frecuentes o de peor solubilidad.
Altamente inmunogénica: ofrece básicamente el mismo nivel de inmunogenicidad y distancia filogenética que la hemocianina de lapa californiana (KLH).
Propiedades de la proteína Blue Carrier:
- Nombres alternativos: hemocianina de Concholepas concholepas, CCH
- Peso molecular: molécula completa: ∽8 000 000; subunidades: ∽400 000 y ∽350 000
- Absorción: máxima a 280 nm, 350 nm y 558 nm
- Coeficiente de extinción (abs. solución de 1 mg/ml): 1,4 a 280 nm; 0,35 a 346 nm
- Relación A280/A350: ∽4,0
- Relación cobre/proteína: ∽16 Cu2+/molécula de proteína
- Punto isoeléctrico: 6,0
- Solubilidad: soluble en tampones acuosos con pH 7,0 a 8,0
- Estabilidad: estable en tampones acuosos (∽pH 7,2 sin Ca2+ ni Mg2+)
Incluye:
El kit contiene la proteína Blue Carrier liofilizada (en tampón MES), el entrecruzador EDC, tampones y columnas de desalado para preparar de forma sencilla inmunógenos para inyección listos para usar.
Especificaciones
4 °C. Se envía con hielo. | |
Proteína Blue Carrier Imject | |
Imject™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.