Learn More
BD Juego de extracción de sangre Safety-Lok™
Se utiliza para la recogida de sangre. El juego de extracción de sangre BD Vacutainer™ Safety-Lok™ (50 juegos) viene con cubierta reapantallamiento de seguridad y adaptador Luer.
Marca: BD 367282
Detalles adicionales : Peso : 1.30140kg
Descripción
- Incluye una cubierta de reapantallamiento de seguridad y un adaptador Luer,
- Calibre 21 G de 1,9 cm (¾ pulg), tubo de 18 cm, verde
- Recomendado para adultos
- Cada caja contiene 4 x 50 juegos de extracción de sangre
- Se necesita un juego para un par de frascos de hemocultivo
Especificaciones
Juego de recogida de sangre | |
Estéril |