Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ FL Fluorescent Blocking Buffer (10X)
El tampón de bloqueo FL está diseñado para bloquear el exceso de sitios de unión inespecíficos para ayudar a reducir la fluorescencia de fondo en aplicaciones de Western blotting.
Marca: Thermo Scientific™ 37565
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
El tampón de bloqueo FL ayuda a mejorar la detección de proteínas fluorescentes aumentando la relación señal-ruido en aplicaciones de blotting en las que la fluorescencia de fondo puede interferir con la detección de señales.
Compare y vea todos los tampones de bloqueo disponibles
El reactivo de trabajo se prepara añadiendo una parte de tampón de bloqueo FL a 9 partes de agua ultrapura. La concentración óptima debe determinarse empíricamente para cada sistema. Compatible con membranas tanto de nitrocelulosa como de PVDF.
Especificaciones
Blocker FL | |
Mediciones | |
Blocker™ | |
Almacenar en refrigerador (de 2 °C a 8 °C). |
100 mL | |
Western Blot | |
10X | |
Hielo húmedo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.