Learn More
Thermo Scientific™ Caseína con bloqueo en PBS
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas soluciones de caseína purificada en PBS listas para su uso con Western blot, ELISA y otros métodos de detección.
50.50€ - 225.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Caseína Blocker |
---|---|
Formulario | Mediciones |
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, IHQ, western blotting, ELISA |
Línea de productos | Blocker™ |
Concentración | 1X |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13454299
|
Thermo Scientific™
37582 |
Caseína Blocker en PBS; 100 ml |
51.00€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10496134
|
Thermo Scientific™
37528 |
Caseína con bloqueo en PBS |
225.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13464299
|
Thermo Scientific™
37583 |
Caseína Blocker en TBS; 100 ml |
50.50€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10443644
|
Thermo Scientific™
37532 |
Caseína con bloqueo en TBS |
192.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los tampones bloqueantes de caseína Thermo Scientific™ son soluciones de PBS listas para su uso de proteína caseína purificada para los pasos de bloqueo en los métodos Western blot, ELISA, inmunohistoquímica y detección ácidos nucleicos.
- La caseína bloqueante es una solución lista para usar de caseína purificada para bloquear pasos en métodos de detección Western blot, ELISA, IHC y ácidos nucleicos.
- La caseína bloqueante contiene caseína al 1 % (p/v), lo que se corresponde con la concentración óptima para la mayoría de las aplicaciones.
Características adicionales:
- Caseína purificada: el tampón de bloqueo de una sola proteína ofrece menos posibilidades de reacción cruzada con componentes del ensayo que las soluciones con suero o leche
- Fácil de usar : la solución de caseína al 1 % está lista para su uso; se puede diluir adicionalmente si es necesario
- Seguras : formulaciones estables y sin timerosal
Especificaciones
Caseína Blocker | |
ELISA, IHQ, western blotting, ELISA | |
1X | |
Almacenar a 4 °C. |
Mediciones | |
Blocker™ | |
Proteína purificada única |