Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Blocker BSA is a purified 10% solution of bovine serum albumin for blocking in western blotting, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
210.00€ - 694.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Blocker BSA |
---|---|
Formulario | Mediciones |
Para utilizar con (aplicación) | Western Blot, ELISA, Inmunohistoquímica (IHC) |
Línea de productos | Blocker™ |
Concentración | BSA al 10 % |
Código de producto | Marca | Tampón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tampón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17992361
|
Thermo Scientific™
37525X3 |
PBS |
694.20€
paquete de 3 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11889310
|
Thermo Scientific™
37520 |
TBS |
210.00€
125 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10341944
|
Thermo Scientific™
37525 |
PBS |
216.00€
200 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Blocker BSA is a purified 10% solution of bovine serum albumin for blocking in western blotting, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
Blocker BSA is a 10% (w/v) solution of high-quality BSA that is useful for saturating excess protein-binding sites on membranes and microplates in immunoassays. It is most frequently diluted 10-fold (to 1% BSA) in 1X PBS or 1X TBS for initial testing. Blocker BSA is usually more effective than nonfat milk for biotin-avidin systems because it contains a single purified protein that is devoid of endogenous biotin.Especificaciones
Blocker BSA | |
Western Blot, ELISA, Inmunohistoquímica (IHC) | |
BSA al 10 % | |
Almacenar a 4 °C. |
Mediciones | |
Blocker™ | |
Proteína purificada única |