Learn More
BRAND™ Matraces aforados, BLAUBRAND™, clase A, DE-M, con tapón en PP, Certificado de lote ISO
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BRAND™ Blaubrand™ está disponible con cuello estrecho o cuello ancho en diversos tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen. Tapón de polipropileno incluido.
Marca: BRAND™ 37291
49.03 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21985" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN EN ISO 1042
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
- Tapón de polipropileno incluido
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
Marcado DE-M | |
Vidrio de borosilicato | |
Ancha | |
Sí | |
Tapón |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
100 mL | |
±0.10 ml | |
1 unidad | |
A | |
14/23 |