Learn More
BRAND™ Matraces aforado de vidrio borosilicatado de clase A con tapón de cristal Blaubrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ está disponible tanto en opciones de cuello estrecho como de cuello ancho en una gran variedad de tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen.
Marca: BRAND™ 37260
38.75 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
- Tapón de vidrio incluido
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Vidrio | |
Marcado DE-M | |
Vidrio de borosilicato | |
Estrecha | |
Sí | |
12/21 |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
100 ml | |
±0,10 ml | |
2/pack | |
A |