Learn More
BRAND™ Matraces aforado de vidrio borosilicatado de clase A con tapón de cristal Blaubrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ está disponible tanto en opciones de cuello estrecho como de cuello ancho en una gran variedad de tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen.
Marca:  BRAND™ 37263
76.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.38700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11834120
  • 80.25€ / paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de vidrio incluido
Especificaciones
Especificaciones
Calibrado «para contener»
Vidrio
Marcado DE-M
Vidrio de borosilicato
Estrecha
19/26
DIN EN ISO 1042
Transparente
500 ml
±0,25 ml
2/pack
A