Learn More
BRAND™ Probeta de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase A Blaubrand™
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con los estándares DIN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ Eterna incluyen boquilla integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
Marca:  BRAND™ 32164
139.90 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.07100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10799701
  • 189.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 4788.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
  • Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 4788
505 mm
2000 ml
20 ml
20 ml
A
Vidrio de borosilicato
Graduaciones de esmalte azul de marcado DE-M